Merck
709255
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzyl alcohol-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
Br13C6H4CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
mp
78-80 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
OC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1Br
InChI
1S/C7H7BrO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1
Klucz InChI
IOWGHQGLUMEZKG-ZFJHNFROSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)