Merck
709026
Sigma-Aldrich
Dirhodium tetracaprolactamate
97%
Synonim(y):
Rh2(cap)4, Tetrakis[μ-(hexahydro-2H-azepin-2-onato-κN1,κO2)]dirhodium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H40N4O4Rh2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
654.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
przydatność reakcji
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
269-274 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Rh][Rh].O=C1CCCCCN1.O=C2CCCCCN2.O=C3CCCCCN3.O=C4CCCCCN4
InChI
1S/4C6H11NO.2Rh/c4*8-6-4-2-1-3-5-7-6;;/h4*1-5H2,(H,7,8);;
Klucz InChI
SSCZKSBMOZFVCQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Catalyst for selective carbenoid reactions of diazo compounds
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)