Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 533,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C88H64Br4O8Rh2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1774.87
MDL number:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12161600
533,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Rh2(R-BTPCP)4,
form
powder or crystals
mp
>300 °C
Application
Rh catalyst developed by the Davies lab used for enantioselective cyclopropanations and C-H funcionalization under low catalyst loadings.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description ≥97%, powder | description - |
| form powder or crystals | form powder or crystals | form powder | form crystalline powder |
| mp >300 °C | mp - | mp - | mp - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?