The volume in the 8 inch length tube of product 708968, Triphenyl phosphate solution, NMR reference standard, 0.0485M in acetone-d6 (99.9 atom % D), is 0.7 ml.
Kluczowe dokumenty
708968
Triphenyl phosphate solution
NMR reference standard, 0.0485 M in acetone-d6 (99.9 atom % D)
Wybierz wielkość
392,00 zł
Cena katalogowa1960,00 złZaoszczędź 80%Wybierz wielkość
About This Item
392,00 zł
Cena katalogowa1960,00 złZaoszczędź 80%Polecane produkty
klasa czystości
NMR reference standard
Poziom jakości
Formularz
solution
stężenie
0.0485 M in acetone-d6 (99.9 atom % D)
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
5 mm × 7 in.
5 mm × 8 in.
przydatność
suitable for NMR (reference standard)
ciąg SMILES
O=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
InChI
1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Klucz InChI
XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
Ilość
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the volume for the 8 inch length tube of product 708968, Triphenyl phosphate solution, NMR reference standard, 0.0485M in acetone-d6 (99.9 atom % D)
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.