Merck
733776
Sigma-Aldrich
Trimethyl phosphite solution
NMR reference standard, 1% in acetone-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 10 mm × 8 in.
Wybierz wielkość
1 PKG
2156,50 zł
2156,50 zł
Cena katalogowa2270,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
2156,50 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
2156,50 zł
Cena katalogowa2270,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
klasa czystości
NMR reference standard
Formularz
solution
stężenie
1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
10 mm × 8 in.
przydatność
suitable for NMR (reference standard)
ciąg SMILES
COP(OC)OC
InChI
1S/C3H9O3P/c1-4-7(5-2)6-3/h1-3H3
Klucz InChI
CYTQBVOFDCPGCX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
Czułość 31P
Ilość
Probówka o średnicy zewnętrznej 10 mm zawiera 3,175 ml.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)