Merck
756911
Supelco
Triphenyl phosphate solution
NMR reference standard, 3 mM in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
Wybierz wielkość
1 PKG
333,00 zł
333,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
333,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5O)3PO
Masa cząsteczkowa:
326.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
333,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
NMR reference standard
analytical standard
Próba
99% (CP)
stężenie
3 mM in chloroform-d (99.8 atom % D)
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
5 mm × 8 in.
przydatność
suitable for NMR (reference standard)
Format
single component solution
ciąg SMILES
O=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
InChI
1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Klucz InChI
XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
31P sensitivity
Ilość
Rurka o średnicy zewnętrznej 5 mm zawiera 0,700 ml.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M I Cervera et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(27), 6843-6855 (2014-05-16)
An atmospheric pressure chemical ionization source has been used to enhance the potential of gas chromatography coupled with quadrupole time-of-flight (QTOF) mass spectrometry (MS) for screening and quantification purposes in pesticide residue analysis. A screening method developed in our laboratory
Katsumasa Abe et al.
Applied and environmental microbiology, 80(18), 5866-5873 (2014-07-20)
Phosphotriesterases catalyze the first step of organophosphorus triester degradation. The bacterial phosphotriesterases purified and characterized to date hydrolyze mainly aryl dialkyl phosphates, such as parathion, paraoxon, and chlorpyrifos. In this study, we purified and cloned two novel phosphotriesterases from Sphingomonas
Blagoj Mitrevski et al.
Journal of chromatography. A, 1362, 262-269 (2014-09-03)
Quadrupole time-of-flight mass spectrometry (Q-TOFMS) has been evaluated with respect to its applicability in comprehensive two-dimensional gas chromatography (GC×GC). At a maximum acquisition frequency, while approximately 50 full accurate mass spectra on disk were acquired per s (50Hz) in scan
Zulin Zhang et al.
Journal of separation science, 37(24), 3699-3705 (2014-10-02)
A simple and rapid method was developed for the simultaneous analysis of nine different pesticides in water samples by gas chromatography with mass spectrometry. A number of parameters that may affect the recovery of pesticides, such as the type of
Evgeni Eltzov et al.
Analytical chemistry, 87(7), 3655-3661 (2015-03-17)
Indoor air pollution became a recent concern found to be oftentimes worse than outdoor air quality. We developed a tool that is cheap and simple and enables continuous monitoring of air toxicity. It is a biosensor with both a nondisposable