Merck
733768
Sigma-Aldrich
Ethylbenzene solution
10% in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 10 mm × 8 in.
Wybierz wielkość
1 PKG
374,00 zł
374,00 zł
Cena katalogowa1870,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
374,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
374,00 zł
Cena katalogowa1870,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Formularz
solution
Poziom jakości
stężenie
10% in chloroform-d (99.8 atom % D)
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
10 mm × 8 in.
przydatność
suitable for NMR (reference standard)
ciąg SMILES
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Klucz InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
1H sensitivity
Ilość
Probówka o średnicy zewnętrznej 10 mm zawiera 3,175 ml.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ch Vlachokostas et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 177, 125-134 (2013-03-19)
Emission from road traffic has become the most important source of local air pollution in numerous European cities. Epidemiological research community has established consistent associations between traffic-related substances and various health outcomes. Nevertheless, the vast majority of urban areas are
M Rezazadeh Azari et al.
The international journal of occupational and environmental medicine, 3(1), 39-44 (2012-10-02)
Benzene, toluene, ethylbenzene and xylene (BTEX) are the most important toxic volatile compounds in the air and could be easily absorbed through the respiratory tract. In recent years, the risk of exposure to BTEX compounds, especially benzene as a carcinogen
You-Ya Zhou et al.
Environmental monitoring and assessment, 185(4), 3037-3048 (2012-09-11)
A method based on headspace (HS) sampling coupling with portable gas chromatography (GC) with photo ionization detector (PID) was developed for rapid determination of benzene, toluene, ethylbenzene, and xylenes (BTEX) in soils. Optimal conditions for HS gas sampling procedure were
Carla G A da Silva et al.
Journal of chromatography. A, 1260, 81-87 (2012-09-12)
Endcapped stationary phases were prepared after thermal immobilization of poly(methyloctadecylsiloxane) (PMODS) onto zirconized and titanized silica supports. These new stationary phases have lower densities of residual hydroxyl groups, according to infrared spectroscopy and 29Si CP-MAS NMR and as shown by
Adrián Flores Orozco et al.
Journal of contaminant hydrology, 136-137, 131-144 (2012-07-13)
Broadband spectral induced polarization (SIP) measurements were conducted at a former hydrogenation plant in Zeitz (NE Germany) to investigate the potential of SIP imaging to delineate areas with different BTEX (benzene, toluene, ethylbenzene, and xylene) concentrations. Conductivity images reveal a