Merck
708097
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1H-indazole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H5BrN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
powder
mp
>300 °C
grupa funkcyjna
bromo
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc2[nH]nc(Br)c2c1
InChI
1S/C8H5BrN2O2/c9-7-5-3-4(8(12)13)1-2-6(5)10-11-7/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Klucz InChI
RWQMEUDBXGKAER-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)