Merck
707953
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-4-azaindole
95%
Synonim(y):
5-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Formularz
solid
mp
108-112 °C
ciąg SMILES
COc1ccc2[nH]ccc2n1
InChI
1S/C8H8N2O/c1-11-8-3-2-6-7(10-8)4-5-9-6/h2-5,9H,1H3
Klucz InChI
WTIFEVSWZUSXQL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)