Merck
706485
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4Cl2N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
54-58 °C
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
COc1c(Cl)ncnc1Cl
InChI
1S/C5H4Cl2N2O/c1-10-3-4(6)8-2-9-5(3)7/h2H,1H3
Klucz InChI
IJQIGKLDBGKSNT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yonah H Mwalwisi et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 129, 558-570 (2016-08-10)
A simple, cost effective, accurate, and precise RP-HPLC method was developed for the simultaneous determination of sulfalene and sulfadoxine in fixed dose dual combinations with pyrimethamine together with their related substances. Proprietary products containing these combinations are often being prescribed