Merck
655953
Sigma-Aldrich
Triphosgene-13C3
99 atom % 13C
Synonim(y):
Ester bis(trichlorometylo-13C) Kwas węglowy-13C
About This Item
Wzór liniowy:
Cl313CO13COO13CCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.73
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
bp
203-206 °C (lit.)
mp
79-83 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[13C](Cl)(Cl)O[13C](=O)O[13C](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3Cl6O3/c4-2(5,6)11-1(10)12-3(7,8)9/i1+1,2+1,3+1
Klucz InChI
UCPYLLCMEDAXFR-VMIGTVKRSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)