Merck
706299
Sigma-Aldrich
2,5-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
95%
Synonim(y):
2,5-Dichloroisonicotinic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3Cl2NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
powder
mp
235-240 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
chloro
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(Cl)ncc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-2-9-5(8)1-3(4)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
Klucz InChI
GFOVTTQVBDEYPP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)