Przejdź do
705268
Biotin-(ring-6,6-d2)
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
Synonim(y):
D-Biotin-d2-(ring-6,6-d2), Bios II-(ring-6,6-d2), Coenzyme R-(ring-6,6-d2), Vitamin B7-(ring-6,6-d2), Vitamin B8-(ring-6,6-d2), Vitamin H-(ring-6,6-d2)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2630,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4970,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10D2H14N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.32
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥97% (CP)
Mass shift:
M+2
Form:
powder
2630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥97% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
color
white to off-white
mp
231-233 °C (lit.)
mass shift
M+2
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C1([2H])S[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@H]2NC(=O)N[C@@H]12
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1/i5D2
InChI key
YBJHBAHKTGYVGT-OXQHWPBHSA-N
General description
Biotin-(ring-6,6-d2), an isotope-labeled analog of biotin, is also known as vitamin H (vitamin B7). It is a water-soluble vitamin B essentially involved in the synthesis of fatty acids and in gluconeogenesis. Biotin is found in plants and animals and its deficiency potentially causes retardation in growth, alopecia and neurological impairment.
Application
Biotin-(ring-6,6-d2) is also known as coenzyme R-(ring-6,6-d2). This product is used as an internal analytical standard for the quantitation of biotin concentration in dietary supplements, fortified foods or within a complex biological matrix.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
809608486086705489
description
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
description
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
98% (CP)
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
-
mass shift
M+2
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+3
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable, protein expression: suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
assay
≥97% (CP)
assay
≥95% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
98% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)