Merck
706116
Sigma-Aldrich
Potassium benzofurazan-5-trifluoroborate
96%
Synonim(y):
Potassium benzo[c][1,2,5]oxadiazole-5-trifluoroborate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3BF3KN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Formularz
solid
mp
>300 °C
ciąg SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc2nonc2c1
InChI
1S/C6H3BF3N2O.K/c8-7(9,10)4-1-2-5-6(3-4)12-13-11-5;/h1-3H;/q-1;+1
Klucz InChI
VVXGHNBCIPLVLI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Organotrifluoroborate invovled in copper-mediated cross-coupling and Suzuki cross-coupling
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of 5-aryl- and 5-heteroaryl-7-carboxyl-8-hydroxyquinaldines through Suzuki cross-coupling reaction with potassium organotrifluoroborates
F. Sliman and D. Desmaele,
Synthesis, 4, 619-630 (2010)
Sebastian A Testero et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(9), 2675-2678 (2011-01-25)
The copper-mediated and non-basic oxidative cross-coupling of organotrifluoroborates with phenols was applied to elaboration of the structures of thiirane-based inhibitors of matrix metalloproteinases. By revision of the synthetic sequence to allow this cross-coupling as the final step, and taking advantage
Produkty
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.