Merck
676365
Sigma-Aldrich
4-Boc-piperazine-2-carboxylic acid
96%
Synonim(y):
1-Boc-piperazine-3-carboxylic acid, 4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid, Piperazine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester
Wybierz wielkość
1 G
221,20 zł
221,20 zł
Cena katalogowa316,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
221,20 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
221,20 zł
Cena katalogowa316,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
powder or crystals
mp
231-239 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCNC(C1)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O4/c1-10(2,3)16-9(15)12-5-4-11-7(6-12)8(13)14/h7,11H,4-6H2,1-3H3,(H,13,14)
Klucz InChI
YRYAXQJXMBETAT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)