Merck
705144
Sigma-Aldrich
O-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-tosylhydroxylamine
97%
Synonim(y):
O-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-(toluenesulfonyl)hydroxylamine, O-TBS-N-tosylhydroxylamine, TsNHOTBDMS, TsNHOTBS
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H23NO3SSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
powder
mp
90-96 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NO[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H23NO3SSi/c1-11-7-9-12(10-8-11)18(15,16)14-17-19(5,6)13(2,3)4/h7-10,14H,1-6H3
Klucz InChI
XWGSCRBSSWZLBD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges