Merck
704784
Sigma-Aldrich
2-Carboxyphenylboronic acid dihydrate
Synonim(y):
2-(Dihydroxyboryl)benzoic acid, 2-Boronobenzoic acid
Wybierz wielkość
1 G
543,00 zł
543,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
543,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7BO4 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
543,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.O.OB(O)c1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7BO4.2H2O/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;;/h1-4,11-12H,(H,9,10);2*1H2
Klucz InChI
XHFHPLIGSGHNOD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
May contain varying amounts of anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)