Merck
704563
Sigma-Aldrich
3-Pyridineboronic acid MIDA ester
Synonim(y):
6-Methyl-2-(3-pyridinyl)-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11BN2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
mp
210-217 °C
ciąg SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccnc2
InChI
1S/C10H11BN2O4/c1-13-6-9(14)16-11(17-10(15)7-13)8-3-2-4-12-5-8/h2-5H,6-7H2,1H3
Klucz InChI
QJEDFNBMCXNWRT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)