Merck
704407
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromophenylboronic acid
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5BBr2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.72
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Formularz
powder
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
OB(O)c1c(Br)cccc1Br
InChI
1S/C6H5BBr2O2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,10-11H
Klucz InChI
VDYVCYLLOZQUBR-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)