410705
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride
98%
Synonim(y):
(m-Aminophenyl)boronic acid hydrochloride, 3-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
powder
ciąg SMILES
Cl.Nc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO2.ClH/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10;/h1-4,9-10H,8H2;1H
Klucz InChI
QBMHZZHJIBUPOX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3