Merck
704164
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-methionine-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
L-Methionine-1-13C, N-acetyl derivative
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C613CH13NO3S
Masa cząsteczkowa:
192.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
powder
mp
103-106 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CSCC[C@H](NC(C)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t6-/m0/s1/i7+1
Klucz InChI
XUYPXLNMDZIRQH-MHLRSXGLSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)