Merck
703893
Sigma-Aldrich
3-Acetyl-5-bromopyridine
97%
Synonim(y):
1-(5-Bromopyridin-3-yl)ethanone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6BrNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
90-94 °C
grupa funkcyjna
bromo
ketone
ciąg SMILES
CC(=O)c1cncc(Br)c1
InChI
1S/C7H6BrNO/c1-5(10)6-2-7(8)4-9-3-6/h2-4H,1H3
Klucz InChI
LDBPZEQZCOUYFT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)