Merck
703311
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthyl)thiazole
97%
Synonim(y):
4-(1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-6-yl)thiazol-2-amine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
105-110 °C
ciąg SMILES
Nc1nc(cs1)-c2ccc3CCCCc3c2
InChI
1S/C13H14N2S/c14-13-15-12(8-16-13)11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h5-8H,1-4H2,(H2,14,15)
Klucz InChI
XCDNQJNJCJJQEC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)