Merck
703133
Sigma-Aldrich
Dimethyl-13C2, d6 sulfoxide
99 atom % 13C, 99 atom % D
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C2D6OS
Masa cząsteczkowa:
86.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191600
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
99 atom % D
Postać
liquid
tw
189 °C
gęstość
1.212 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+8
ciąg SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])S(=O)[13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1+1D3,2+1D3
Klucz InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-KLFIIISESA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C