Merck
702986
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4BrNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
powder
mp
101-106 °C
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(Br)cc(C=O)c1
InChI
1S/C7H4BrNO3/c8-6-1-5(4-10)2-7(3-6)9(11)12/h1-4H
Klucz InChI
OUDCOMBHRXKPIJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)