Merck
702935
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethoxyphenylboronic acid neopentyl glycol ester
97%
Synonim(y):
2-(2,4,6-Trimethoxyphenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H21BO5
Masa cząsteczkowa:
280.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
powder
mp
105-109 °C
ciąg SMILES
COc1cc(OC)c(B2OCC(C)(C)CO2)c(OC)c1
InChI
1S/C14H21BO5/c1-14(2)8-19-15(20-9-14)13-11(17-4)6-10(16-3)7-12(13)18-5/h6-7H,8-9H2,1-5H3
Klucz InChI
ALIYPFTURKMCNA-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3