Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 371,00 zł 315,35 zł |
Informacje o tej pozycji
315,35 zł
Cena katalogowa371,00 złZaoszczędź 15%Nazwa produktu
Bis(3,5-di(trifluoromethyl)phenyl)chlorophosphine,
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
mp
25-29 °C
functional group
phosphine
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)P(Cl)c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H6ClF12P/c17-30(11-3-7(13(18,19)20)1-8(4-11)14(21,22)23)12-5-9(15(24,25)26)2-10(6-12)16(27,28)29/h1-6H
InChI key
DFZQEHBNAJGDCT-UHFFFAOYSA-N
Application
- Chiral phosphine-aminophosphine ligands for rhodium-catalyzed asymmetric hydrogenation
- Ligands for palladium-catalyzed stereoselective allylation reactions
- Ligands for enantioselective hydrogenations
- Josiphos analog as catalyst for asymmetric hydrogenation
- Ligands used in asymmetric hydrovinylation reactions
Reactant for enantioselective hydrogenation reactions catalyzed by Ru-(phosphine-oxazoline) complexes
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - Water-react. 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
142421-57-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?