Merck
701637
Sigma-Aldrich
Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrafluoroborate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H24BF4Ir
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
495.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
opis
store and handling under Argon gas at all time
przydatność reakcji
core: iridium
reagent type: catalyst
mp
32-48 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Ir+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.BF4.Ir/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b2*2-1-,8-7-;;
Klucz InChI
NKIQXDAGMKBVPE-QMDOQEJBSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3