Merck
701580
Sigma-Aldrich
n-Butylboronic acid MIDA ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H16BNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
powder
mp
122-128 °C
ciąg SMILES
CCCCB1OC(=O)CN(C)CC(=O)O1
InChI
1S/C9H16BNO4/c1-3-4-5-10-14-8(12)6-11(2)7-9(13)15-10/h3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
YVALLLRUHYHWPU-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)