Merck
701408
Sigma-Aldrich
1,2-Diamino(propane-d6)
98 atom % D
Synonim(y):
1,2-Propane-d6-diamine
About This Item
Wzór liniowy:
CD3CD(NH2)CD2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
80.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % D
Formularz
liquid
bp
119-120 °C
gęstość
0.939 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(N)C([2H])([2H])N
InChI
1S/C3H10N2/c1-3(5)2-4/h3H,2,4-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D
Klucz InChI
AOHJOMMDDJHIJH-LIDOUZCJSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
91.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
33 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)