Merck
701327
Sigma-Aldrich
3-Formyl-1H-indole-5-carbonitrile
97%
Synonim(y):
3-Formyl-5-cyano-1H-indole, 5-Cyanoindole-3-carboxaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H6N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
powder
mp
248-253 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
nitrile
ciąg SMILES
O=Cc1c[nH]c2ccc(cc12)C#N
InChI
1S/C10H6N2O/c11-4-7-1-2-10-9(3-7)8(6-13)5-12-10/h1-3,5-6,12H
Klucz InChI
NVBCFOQYDFKXJJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Reactant for synthesis of tryptophan dioxygenase inhibitors as potential anticancer immunomodulators
  • Reactant for enantioselective preparation of antifungal agents
  • Reactant for synthesis of indole- and 7-azaindole-1,3-dicarboxamide hydroxyethylamine inhibitors of BACE-1
  • Reactant for preparation of indolyl alkenes from microwave-enhanced Knoevenagel condensation as antibacterial agents
  • Reactant for preparation of indolecarboxamide derivatives as antitumor agents
  • Reactant for synthesis of a selective serotonin reuptake inhibitor
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)