Przejdź do
511188
Methyl indole-5-carboxylate
99%
Synonim(y):
Indole-5-carboxylic acid, methyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
145,00 zł
108,75 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
362,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
108,75 zł
Cena katalogowa145,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
mp
126-128 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-10(12)8-2-3-9-7(6-8)4-5-11-9/h2-6,11H,1H3
InChI key
DRYBMFJLYYEOBZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl indole-5-carboxylate (Methyl 1H-indole-5-carboxylate), a substituted 1H-indole, can be prepared by the esterification of indole-5-carboxylic acid. Its efficacy as a substrate for indigoid generation has been assessed.[1]
Application
Methyl indole-5-carboxylate may be used as a reactant in the following processes:
  • biosynthesis of inhibitors of protein kinases[1]
  • metal-free Friedel-Crafts alkylation
  • preparation of diphenylsulfonium ylides from Martin′s sulfurane[2]
  • cross dehydrogenative coupling reactions[3]
  • synthesis of indirubin derivatives
  • preparation of aminoindolylacetates
Methyl indole-5-carboxylate may be used in the preparation of:
  • methyl indoline-5-carboxylate[4]
  • 1H-indole-5-carbohydrazide
  • dimethyl 1H-indole-3,5-dicarboxylate[5]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
578495663190
assay
99%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
126-128 °C (lit.)
mp
76-80 °C (lit.)
mp
160-164 °C
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)