Merck
701017
Sigma-Aldrich
2-Furanylboronic acid MIDA ester
97%
Synonim(y):
2-(Furan-2-yl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione, 2-Furanboronic acid MIDA ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10BNO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Aby zapytać o ten produkt 701017, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
97%
Formularz
powder
mp
130-135 °C
ciąg SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccco2
InChI
1S/C9H10BNO5/c1-11-5-8(12)15-10(16-9(13)6-11)7-3-2-4-14-7/h2-4H,5-6H2,1H3
Klucz InChI
QNZYBMSGFWTQOS-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
David M Knapp et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(20), 6961-6963 (2009-05-02)
Many boronic acids, including 2-heterocyclic, vinyl, and cyclopropyl derivatives, are inherently unstable, which can limit their benchtop storage and/or efficient cross-coupling. We herein report the first general solution to this problem: in situ slow release of unstable boronic acids from