Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 366,00 zł 274,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FC6H3(OCH3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
274,50 zł
Cena katalogowa366,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
bp
135 °C/18 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
COc1ccc(N)cc1F
InChI
1S/C7H8FNO/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8/h2-4H,9H2,1H3
InChI key
LJWAPDSCYTZUJU-UHFFFAOYSA-N
General description
Arrhenius parameter has been measured for the reactions of 3-fluoro-p-anisidine (3-fluoro-4-methoxyaniline) with picryl chloride.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 99% | description 99% |
| assay 98% | assay 98% | assay 99% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| bp 135 °C/18 mmHg (lit.) | bp - | bp 240-243 °C (lit.) | bp - |
| mp 81-83 °C (lit.) | mp 89-91 °C (lit.) | mp 56-59 °C (lit.) | mp 34-35 °C (lit.) |
| functional group fluoro | functional group fluoro, chloro, nitrile | functional group - | functional group aldehyde, fluoro |
ACS grade 3-Fluoro-4-methoxyaniline | - | - | - |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?