Merck
698571
Sigma-Aldrich
2,3-Dihydro-5-furylboronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
2-(4,5-Dihydrofuran-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,5-Dihydro-5-furylboronic acid pinacol ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17BO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.467
gęstość
1.018 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)C2=CCCO2
InChI
1S/C10H17BO3/c1-9(2)10(3,4)14-11(13-9)8-6-5-7-12-8/h6H,5,7H2,1-4H3
Klucz InChI
QLKFMGAHJYGUES-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3