Kluczowe dokumenty
700746
(S)-SDP
≥95%
Synonim(y):
(S)-(−)-7,7′-Bis(diphenylphosphino)-2,2′,3,3′-tetrahydro-1,1′-spirobiindene, (S)-7,7′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-spirobiindane
Wybierz wielkość
952,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
952,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]22/D −191°, c = 1 in chloroform
mp
199-204 °C
grupa funkcyjna
phosphine
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C1CC2(CCc3cccc(P(c4ccccc4)c5ccccc5)c23)c6c1cccc6P(c7ccccc7)c8ccccc8
InChI
1S/C41H34P2/c1-5-17-33(18-6-1)42(34-19-7-2-8-20-34)37-25-13-15-31-27-29-41(39(31)37)30-28-32-16-14-26-38(40(32)41)43(35-21-9-3-10-22-35)36-23-11-4-12-24-36/h1-26H,27-30H2
Klucz InChI
DKZNVWNOOLQCMJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?