Merck
700037
Sigma-Aldrich
(Ethylenediamine)iodoplatinum(II) dimer dinitrate
96%
Synonim(y):
Bis(1,2-ethanediamine-N,N′)di-μ-iododiplatinum(II) dinitrate, Di-μ-iodobis(ethylenediamine)diplatinum(II) dinitrate
About This Item
Wzór liniowy:
C4H16I2N4Pt2 · 2NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
888.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Postać
solid
przydatność reakcji
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
268 °C
ciąg SMILES
I[Pt+].I[Pt+].NCCN.NCCN.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2C2H8N2.2HI.2NO3.2Pt/c2*3-1-2-4;;;2*2-1(3)4;;/h2*1-4H2;2*1H;;;;/q;;;;2*-1;2*+2/p-2
Klucz InChI
NRXMBGQJNZDBOD-UHFFFAOYSA-L
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T V O'Halloran et al.
Journal of molecular biology, 194(4), 705-712 (1987-04-20)
The X-ray structure of the nucleosome core particle was solved at 7 A resolution using the method of multiple isomorphous replacement based on two isomorphous derivatives, each containing a different multiple heavy-atom compound. The preparation of these heavy-atom compounds and