Merck
699837
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α,α-Di-(2-naphthyl)-2-pyrrolidine methanol
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H23NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]22/D -98.0°, c = 1 in methanol
mp
138-143 °C
ciąg SMILES
OC([C@@H]1CCCN1)(c2ccc3ccccc3c2)c4ccc5ccccc5c4
InChI
1S/C25H23NO/c27-25(24-10-5-15-26-24,22-13-11-18-6-1-3-8-20(18)16-22)23-14-12-19-7-2-4-9-21(19)17-23/h1-4,6-9,11-14,16-17,24,26-27H,5,10,15H2/t24-/m0/s1
Klucz InChI
LNUDNNFEXRHHGY-DEOSSOPVSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3