Przejdź do
766445
(Acetonitrile)[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]gold(I) tetrafluoroborate
solid
Synonim(y):
IPr Au(MeCN)BF4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
398,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H39AuBF4N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
713.41
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
398,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(Acetonitrile)[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]gold(I) tetrafluoroborate,
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
core: gold, reagent type: catalyst
impurities
(May contain up to 15% of the chloride salt 696277.)
mp
162-167 °C (decomposition)
SMILES string
CC#N.F[B-](F)(F)F.CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2C=CN(C2=[Au+])c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H36N2.C2H3N.Au.BF4/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;1-2-3;;2-1(3,4)5/h9-16,18-21H,1-8H3;1H3;;/q;;+1;-1
InChI key
YZYFYLAQORXITI-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful in the synthesis of pyrroles by amino-Claisen rearrangement
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
697575753343693553
description
-
description
-
description
95%
description
95%
reaction suitability
core: gold, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: gold, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: gold, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
162-167 °C (decomposition)
mp
198-203 °C (D)
mp
202-287 °C (decomposition)
mp
>300
impurities
(May contain up to 15% of the chloride salt 696277.)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)