699020
Trimethylaluminum solution
2.0 M in chlorobenzene
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
stężenie
2.0 M in chlorobenzene
gęstość
1.034 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
C[Al](C)C
InChI
1S/3CH3.Al/h3*1H3;
Klucz InChI
JLTRXTDYQLMHGR-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
<-22.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
< -30 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter