Merck
69868
Sigma-Aldrich
Magnesium monoperoxyphthalate hexahydrate
technical, ~80% (RT)
Synonim(y):
Magnesium bis(monoperoxyphthalate) hexahydrate, MMPP
Wybierz wielkość
50 G
245,00 zł
250 G
752,00 zł
1 KG
1195,00 zł
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
245,00 zł
250 G
752,00 zł
1 KG
1195,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(HO2CC6H4CO3)2Mg·6H2O
Masa cząsteczkowa:
494.64
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical
Próba
~80% (RT)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
mp
93 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
hydroperoxide
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.OOC(=O)c1ccccc1C(=O)O[Mg]OC(=O)c2ccccc2C(=O)OO
InChI
1S/2C8H6O5.Mg.6H2O/c2*9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)13-12;;;;;;;/h2*1-4,12H,(H,9,10);;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Klucz InChI
WWOYCMCZTZTIGU-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Magnesium monoperoxyphthalate hexahydrate is an organic peroxide used in many oxidation reactions. It exhibits non-deflagrating and non-shock-sensitive properties and also used as a surface disinfectant.[1][2]
Zastosowanie
Reagent for:
  • Trans-diaxial hydroxylation under bismuth(III) triflate catalyst
  • Oxidation rections under mild conditions
  • Epoxidation of unsaturated steroids
  • Synthesis of ring-B oxygenated steroids as anticancer agents
Inne uwagi
Versatile oxidant soluble in water and the lower alcohols.; Oxidations are carried out in homogenous solution (alcohol, aqueous alcohol) or in a two-phase system under PTC (chloroform-water)[3][4][5]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Org. Perox. E - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Novel organic peroxygen reagents for use in organic synthesis
Organic peroxygen chemistry, 1-19 (1993)
D. Enders et al.
Synlett, 725-725 (1990)
P. Brougham et al.
Synthesis, 1015-1015 (1987)
Efficacy of three surface disinfectants against spores of Clostridium difficile ribotype 027
Horejsh D and Kampf G
International Journal of Hygiene and Environmental Health, 214(2), 172-174 (2011)
F. Fringuelli et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 1198-1198 (1992)