Merck
697753
Sigma-Aldrich
(S,S)-DIPAMP
95%
Synonim(y):
(1S,2S)-(+)-Bis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]ethane, (S,S)-1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)(phenylphosphino)]ethane, (S,S)-1,2-Ethanediylbis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphine]
Wybierz wielkość
100 MG
620,00 zł
500 MG
2090,00 zł
620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
620,00 zł
500 MG
2090,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3OC6H4P(C6H5)CH2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
458.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]22/D +82, c = 1 in chloroform
mp
101-105 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
COc1ccccc1P(CCP(c2ccccc2)c3ccccc3OC)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28O2P2/c1-29-25-17-9-11-19-27(25)31(23-13-5-3-6-14-23)21-22-32(24-15-7-4-8-16-24)28-20-12-10-18-26(28)30-2/h3-20H,21-22H2,1-2H3/t31-,32-/m0/s1
Klucz InChI
QKZWXPLBVCKXNQ-ACHIHNKUSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)