Merck
697273
Sigma-Aldrich
N,N′,N′′-Tri-Boc-guanidine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H29N3O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
359.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
powder
mp
190-196 °C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N\C(NC(=O)OC(C)(C)C)=N\C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C16H29N3O6/c1-14(2,3)23-11(20)17-10(18-12(21)24-15(4,5)6)19-13(22)25-16(7,8)9/h1-9H3,(H2,17,18,19,20,21,22)
Klucz InChI
XZGNHTJSFCBWHG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3