Przejdź do
84190
2-(2-Aminoethyl)-1,3-di-Boc-guanidine
≥90% (HPLC), for peptide synthesis
Synonim(y):
1,3-Di-Boc-2-(2-aminoethyl)guanidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6830,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H26N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.37
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2-(2-Aminoethyl)-1,3-di-Boc-guanidine, technical, ≥90% (HPLC)
grade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
lumps
mp
95-98 °C
application(s)
peptide synthesis
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N\C(NC(=O)OC(C)(C)C)=N\CCN
InChI
1S/C13H26N4O4/c1-12(2,3)20-10(18)16-9(15-8-7-14)17-11(19)21-13(4,5)6/h7-8,14H2,1-6H3,(H2,15,16,17,18,19)
InChI key
GKQKBELHRNEGCI-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Guanidinylation reagent
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
22669340146759155
description
technical, ≥90% (HPLC)
description
technical, ≥90% (HPLC)
description
technical grade, 90%
description
97%
grade
technical
grade
technical
grade
technical grade
grade
-
form
lumps
form
-
form
liquid
form
solid
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
90%
assay
97%
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
95-98 °C
mp
-
mp
-
mp
104-109 °C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)