Merck
696579
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-pyridineboronic acid
≥95%
Synonim(y):
(2-Fluoropyridin-3-yl)boronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5BFNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Postać
solid
mp
274-283 °C
ciąg SMILES
OB(O)c1cccnc1F
InChI
1S/C5H5BFNO2/c7-5-4(6(9)10)2-1-3-8-5/h1-3,9-10H
Klucz InChI
YUHZIUAREWNXJT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Heterocyclization eith α-oxocarboxylic acids
  • Suzuki-Miyaura coupling reactions
Additionally used as a precursor to biologically active molecules including:
  • Heteroaryl benzylureas with glycogen synthase kinase 3 inhibitory activity
  • Carboxyindoles with HCV NS5B polymerase inhibitory activity
  • Pyrazolyl- and thienyl-aminohydantoins with BACE1 inhibitory activity
Inne uwagi
May contain varying amounts of anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)