Merck
639184
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-3-pyridinylboronic acid
Synonim(y):
2-Fluoro-5-pyridylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5BFNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
ciąg SMILES
OB(O)c1ccc(F)nc1
InChI
1S/C5H5BFNO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3,9-10H
Klucz InChI
OJBYZWHAPXIJID-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Used in a synthesis of halohydroxypyridines by hydroxydeboronation with basic hydrogen peroxide.
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron, 61, 1417-1417 (2005)
Produkty
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.