Merck
695386
Sigma-Aldrich
4-(4-Chlorophenoxy)aniline
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10ClNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.67
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
99-103 °C
grupa funkcyjna
chloro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1ccc(Oc2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C12H10ClNO/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,14H2
Klucz InChI
YTISFYMPVILQRL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)