Przejdź do
17455
tert-Butyl α-bromoisobutyrate
≥98.0%
Synonim(y):
tert-Butyl 2-bromo-2-methylpropionate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
317,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CBrCOOC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
245-924-7
Beilstein/REAXYS Number:
1905654
MDL number:
Assay:
≥98.0%
317,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0%
refractive index
n20/D 1.436
density
1.196 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C8H15BrO2/c1-7(2,3)11-6(10)8(4,5)9/h1-5H3
InChI key
IGVNJALYNQVQIT-UHFFFAOYSA-N
Application
tert-Butyl α-bromoisobutyrate was used as an initiator in the atom transfer radical polymerisation (ATRP) of 2-(acetoacetoxy)ethyl methacrylate (AEMA)[1].
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
17457E1440383062
assay
≥98.0%
assay
≥99.0% (GC)
assay
98%
assay
≥97.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.436
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
refractive index
n20/D 1.446
density
1.196 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.399 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.329 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.052 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
functional group
bromo, ester
functional group
-
functional group
ester, ether, hydroxyl
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)