Merck
694940
Sigma-Aldrich
Linolenic Acid-1-13C
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonim(y):
Linolenic Acid-1-13C
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2CH=CH)3(CH2)713CO2H
Masa cząsteczkowa:
279.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
95% (CP)
Formularz
liquid
bp
230-232 °C/1 mmHg
mp
-11 °C
gęstość
0.917 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h3-4,6-7,9-10H,2,5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b4-3-,7-6-,10-9-/i18+1
Klucz InChI
DTOSIQBPPRVQHS-JAYTYYOISA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
P G Toral et al.
Journal of dairy science, 102(2), 1213-1223 (2018-12-26)
The basis for marine lipid-induced milk fat depression (MFD) has not been established yet, but recent reports suggest the putative contribution of shifts in the ruminal metabolism of α-linolenic acid (ALA). To test this hypothesis, an isotopic tracer approach was