Przejdź do zawartości
735124
Linoleic acid-d32
98 atom % D, 98% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CD3(CD2)4CD=CDCD2CD=CD(CD2)7CO2D
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.64
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+32
Form:
liquid
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
form
liquid
mass shift
M+32
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])/C([2H])=C([2H])\C([2H])([2H])/C([2H])=C([2H])\C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])O[2H]
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D,7D,8D2,9D,10D,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2/hD
InChI key
OYHQOLUKZRVURQ-ZUBLZFHSSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)